Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, classe A, certificat de traçabilité, avec trait de jauge gravé et bouchon egonomique en polyéthylène, impression bleue, avec certificat de traçabilité et certificat de conformité
Les fioles jaugées DURAN™ servent à mesurer très exactement des quantités déterminées de liquides. Elles constituent donc un auxiliaire indispensable lors de l'analyse quantitative. Ces fioles jaugées sont certifiées point par point et sont marquées avec un numéro d'identification unique.
92.95€ - 219.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples), Polyethylene |
---|---|
À utiliser avec (application) | Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15270876
|
DWK Life Sciences
246790151 |
1 ml |
124.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280876
|
DWK Life Sciences
246790254 |
2 ml |
127.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290876
|
DWK Life Sciences
246790957 |
5 ml (col large) |
92.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200886
|
DWK Life Sciences
246791053 |
10 ml (col large) |
93.25€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210886
|
DWK Life Sciences
246791259 |
20 ml |
94.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220886
|
DWK Life Sciences
246791456 |
25 ml |
94.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230886
|
DWK Life Sciences
246791756 |
50 ml |
99.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240886
|
DWK Life Sciences
246792452 |
100 ml (taille du bouchon 12/21) |
105.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250886
|
DWK Life Sciences
246792555 |
100 ml (taille du bouchon 14/23) |
107.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260886
|
DWK Life Sciences
246793251 |
200 ml |
111.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270886
|
DWK Life Sciences
246793654 |
250 ml |
112.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290886
|
DWK Life Sciences
246794453 |
500 ml |
124.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280886
|
DWK Life Sciences
246795458 |
1000 ml |
174.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200896
|
DWK Life Sciences
246795552 |
1000 ml (col large) |
185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210896
|
DWK Life Sciences
246796351 |
2000 ml |
219.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220896
|
DWK Life Sciences
246797356 |
5000 ml |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes se différencient par leur précision de mesure : A est la classe de précision supérieure tandis que la limite d'erreur de la classe B correspond à peu près au double de celle de la classe A. Les fioles jaugées de la classe de précision A possèdent une impression bleue pour les produits en verre transparent et une impression blanche pour les versions brunes. Les fioles jaugées qui présentent un numéro d'identification unique sont livrées avec un certificat individuel. Le numéro d'identification unique est gravé au laser sur le fond de la fiole jaugée et reporté sur le certificat correspondant. Ce certificat documente le volume mesuré pour la fiole jaugée identifiée, ainsi que l'incertitude de mesure correspondante et la date de délivrance du document. Les numéros d'identification uniques sont des numéros consécutifs. Ils se composent de trois lettres et de quatre chiffres, p. ex. : AAA-0001.- L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C
- Précision maximale pendant la mesure volumétrique et stabilité de processus de haute qualité
- Le traitement particulièrement rigoureux et la graduation précise permettent de déterminer et de mesurer très précisément les volumes
- Livré avec obturateur ergonomique en polyéthylène pour une ouverture et une fermeture simples et sûres
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision A
- Impression céramique bleue par cuisson très résistante
- Avec trait de jauge imprimé pour une meilleure visibilité
- L'influence des facteurs indésirables est réduite au strict minimum
Specifications
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples), Polyethylene | |
Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
Oui |