Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, classe A, Brun, certificat de lot, avec trait de jauge gravé et bouchon egonomique en polyéthylène, impression blanche, avec certificat de lot et certificat de conformité
Les fioles jaugées DURAN™ servent à mesurer très exactement des quantités déterminées de liquides. Elles constituent donc un auxiliaire indispensable lors de l'analyse quantitative. Ces fioles jaugées sont certifiées par lot.
Marque: DWK Life Sciences 246766357
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.92000kg
Description
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes diffèrent en termes de précision de la mesure, la classe A présentant la plus haute précision et la classe B étant d’environ la moitié de celle de la classe A. Les fioles jaugées de précision de classe A sont dotées d’une impression bleue pour les produits en verre transparent et d’une impression blanche pour les versions ambrées. Les fioles jaugées avec un numéro de lot et une précision de classe A sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat atteste que la valeur moyenne obtenue lors de la mesure du lot concerné, sa déviation standard et la date de délivrance. Ce certificat de lot peut également être récupéré en ligne. Le numéro de lot comprend quatre chiffres. Les deux premiers nombres indiquent l’année de production et les deux suivants indiquent le numéro du lot, p. ex. : 18,01
- Protection UV due à une coloration externe
- La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
- Couleur ambrée très résistante et chimiquement résistante
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
- Précision exceptionnelle lors de la mesure volumétrique et stabilité de procédés de haute qualité
- Grâce aux balances au traitement exact et étalonnées avec précision, elles permettent une détermination et des mesures extrêmement précises du volume.
- Fourni avec bouchon en polyéthylène ergonomique pour un retrait ou un serrage facile et sûr
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la Classe de précision A
- Impression blanche thermique très résistante
Spécification
160 mm | |
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples) | |
2/boîte | |
Oui |
2000 ml | |
stockage et transport de matériaux sensible à la lumière ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
±0,6 ml |