Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dessiccateur à vide, avec raccord à filetage, type MOBILEX (GL 32), robinet avec pointeau en PTFE
Le dessiccateur est utilisé pour conserver des substances sensibles à l'humidité et pour sécher des produits humides. Le modèle MOBILEX possède un raccord fileté (GL 32) dans le couvercle (avec capuchon à haut ouvert (bouchon d'ouverture) pour robinet DURAN™ avec pointeau).
Marque: DWK Life Sciences 247856608
431.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 6.38000kg
Description
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide et doté d’un couvercle rodé, qui est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et pour sécher les produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être bien lubrifié, car après l’évacuation, le couvercle est enfoncé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal techniquement possible.
- En raison de l’épaisseur importante de la paroi des récipients et de l’usinage précis des joints rodés hermétique sur le couvercle et la base, le stockage sous vide est possible même sur des périodes extrêmement longues
- Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être appliqué via le robinet d’arrêt
- Adapté au vide absolu (0 mbar)
- Les pièces de rechange telles que les couvercles, bases, robinets d’arrêt et bouchons peuvent être remplacées selon les besoins (respecter les normes DN)
- Disponible avec ou sans plaque en porcelaine
Spécification
sans disque de porcelaine | |
Dessiccateur à vide | |
1 de chaque | |
10,5 L |
Verre borosilicaté 3.3, PTFE, PBT | |
Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger | |
Filetage de taille 32 |