Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à tare
Click to view available options
Capacité (métrique):
110 mL
Description
- Couvercle ou bouchon NS interchangeables
- Avec étiquette de marquage
- Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
- Disponibles en forme haute ou basse
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 110 mL |
Forme | Haut |
Comprend | Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage |
Quantité | 10Pack |
Numéro de bouchon | NS 50/12 |
Gamme de produits | Flacon |
Hauteur (métrique) | 80 mm |
Type de produit | Flacon de pesée |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à tare >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu