Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à tare
Click to view available options
:
Joint de réduction standard : NS 40/12 ; Hauteur : 50mm
Description
- Couvercle ou bouchon NS interchangeables
- Avec étiquette de marquage
- Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
- Disponibles en forme haute ou basse
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Forme | Haut |
| Comprend | Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage |
| Quantité | 6Pack |
| Numéro de bouchon | NS 40/12 |
| Gamme de produits | Flacon |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Flacon de pesée |