Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée
Click to view available options
Joint de réduction standard : NS 40/12 ; hauteur : 25 mm ; capacité : 15 ml
Description
- Bouchon ou bouchon NS interchangeables
- Avec étiquette de marquage
- Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
- Disponibles en forme haute ou basse
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hauteur (métrique) | 25 mm |
Type de produit | Flacon de pesée |
Forme | Faible |
Comprend | Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage |
Quantité | 6/boîte |
Numéro de bouchon | NS 40/12 |
Gamme de produits | Flacon |