Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve
Glass reaction vessel with thermostatic jacket and withdrawal valve
1355.00€ - 1885.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
---|---|
Comprend | Gaine thermostatique, soupape de retrait |
Type de produit | Récipient de réaction |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10224804
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030249 |
250 ml | Connecteurs : GL18 | 275 mm |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10585314
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030270 |
1 000 ml | Connecteurs : GL18 | 360 mm |
1425.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10317083
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031270 |
1 000 ml | Connecteurs : GL15 | 360 mm |
1465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10648550
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030473 |
2000 mL | Connecteurs : GL18 | 375 mm |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10763732
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030273 |
2000 mL | Connecteurs : GL18 | 490 mm |
1455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11312503
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030258 |
500 mL | Connecteurs : GL18 | 295 mm |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11562294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031276 |
3 L | Connecteurs : GL15 | 440 mm |
1885.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation, laboratory flange LF and withdrawal valve. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.Spécification
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Gaine thermostatique, soupape de retrait | |
Récipient de réaction | |
Cylindrique |