Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve
Glass reaction vessel with thermostatic jacket and withdrawal valve
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06030473
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubulure DURAN™, forme cylindrique avec graduation, bride de laboratoire LF et soupape de retrait. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.Spécification
2000 mL | |
375 mm | |
Récipient de réaction | |
Connecteurs : GL18 |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Gaine thermostatique, soupape de retrait | |
Cylindrique |