Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Connecteur d'eau
A poser sur les équipements les plus divers.
Marque:  DWK Life Sciences 286021004
Code produit. 15854508
  • 160.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 13-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les tuyaux peuvent être raccordés à des appareils de laboratoire via des buses de tubes DURAN™. Il y a toujours un risque de blessure due à un bris de verre lors du démontage de tuyaux bien ajustés sur des olives en verre. DWK recommande donc l’utilisation de filetages en verre DURAN™ avec des buses en plastique.
  • Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250/boîte
Pour la fixation à différents appareils ; installation possible dans différents appareils
Tube avec raccords
6 mm