Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond à trois cols, avec joint rodé standard, cols latéraux obliques
Les fioles à cols multiples sont utilisées pour la distillation, le fractionnement et les réactions de toutes sortes.
72.50€ - 97.05€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons
Nb par paquet 1/boîte
Autoclavable Autoclavable
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Capacité (métrique) Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
15621265
Afficher les documents
DWK Life Sciences
241882703
100 ml Col central (RIN) 29/32
87.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10788631
Afficher les documents
DWK Life Sciences
241883708
250 ml Col central (RIN) 29/32
90.20€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10547471
Afficher les documents
DWK Life Sciences
241884601
500 ml Col central (RIN) 29/32
97.05€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10325341
Afficher les documents
DWK Life Sciences
241885503
1 000 ml Col central (RIN) 29/32
91.10€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10654172
Afficher les documents
DWK Life Sciences
241883605
250 ml Col central (RIN) 24/29
72.50€
1 pièce
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10749211
Afficher les documents
DWK Life Sciences
241885306
1000 ml Col central (RIN) 24/29
92.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10325291
Afficher les documents
DWK Life Sciences
241884301
500 ml Col central (RIN) 24/29
78.65€
1 pièce
En stock
Description
Pour la distillation, le fractionnement et les réactions, les fioles à cols multiples (fioles à deux ou trois cols) sont principalement utilisées afin d'installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des ampoules à brome, des tubes capillaires à ébullition, etc. selon les besoins.
  • Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
  • Cols latéraux obliques
  • Suivant le besoin, il est possible d'ajouter des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des ampoules à brome, des tubes capillaires à ébullition, etc.
  • La géométrie permet un chauffage extrêmement homogène
  • Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons
1/boîte