Learn More
DWK Life Sciences Flacon de préparation de milieux Duran™ TILT, GL 56
55.78 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Blanc, 500 mL
Description
Les armoires de biosécurité et les hottes propres sont essentielles pour travailler avec les cultures cellulaires dans des conditions stériles. Toutefois, la manipulation des flacons pour milieu de culture est rendue difficile et fastidieuse pour les chercheurs. Le flacon DURAN™ TILT change tout. Le flacon TILT a deux positions : verticale pour la stérilisation ou le stockage du filtre et inclinée à 45° pour le pipetage. Regardez différemment le milieu de culture cellulaire et découvrez un système de flacons qui facilite la manipulation et sécurise son utilisation.
- Position TILT à 45° pour pipetter sans tenir le flacon
- Faible hauteur de flacon pour une manipulation aisée dans les armoires de sécurité
- Le col large GL 56 assure un pipetage sûr et facile et évite toute contamination
- Indicateurs de volume inclinés, visibles des deux côtés pour faciliter l’utilisation par les gauchers et droitiers
- Forme compacte pour le stockage au réfrigérateur et une utilisation dans des bains-marie
- Convient aussi aux pipettes à grand volume (100 ml)
- Flacon résistant au vide pour une stérilisation sûre des filtres
- Verre borosilicaté 3.3 pour la réutilisation et la réduction du coût du cycle de vie
- Le bouchon ergonomique, fabriqué en matériaux non cytotoxiques, est facile à ouvrir et à fermer
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
À utiliser avec (application) | Utilisation avec des milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des enceintes de sécurité biologique et des hottes propres ; Stérilisation des filtres ; Pipetage |
Comprend | Avec capucon à visser |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 4/boîte |
Filetage (métrique) | GL 56 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Diamètre (métrique) | 124 mm |