Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T' Shaped Tubing Connectors
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01600510
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Autoclavable | |
115 mm | |
En T |
10 mm | |
Verre Duran | |
1/boîte |