Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T' Shaped Tubing Connectors
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01600508
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Autoclavable | |
115 mm | |
En T |
8 mm | |
Verre Duran | |
1/boîte |