Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Fiole Erlenmeyer, à col large, avec bord renforcé
Les produits DURAN™ SUPER DUTY se caractérisent par une résistance mécanique plus élevée obtenue en renforçant le rebord. En raison de cette modification, la résistance à l’impact est améliorée et le risque de casse accidentelle est considérablement réduit.
121.00€ - 204.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les applications exigeantes ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités liquides ; note d’application : Pour éviter les ruptures dues à la contrainte thermique, un chauffage uniforme et lent des produits SUPER DUTY est recommandé |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11870650
|
DWK Life Sciences
212273604 |
250 ml |
141.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11860650
|
DWK Life Sciences
212272402 |
100 ml |
121.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13168076
|
DWK Life Sciences
212274403 |
500 ml |
156.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11639878
|
DWK Life Sciences
212275408 |
1000 ml |
204.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
La verrerie de laboratoire telle que les béchers, les fioles et les éprouvettes est mise à l'épreuve dans les laboratoires. Une manipulation brutale et les processus de laboratoire tels que le lavage automatisé peuvent entraîner des dommages et des bris. Les produits DURAN™ SUPER DUTY ont été spécialement développés pour mieux gérer les conditions de laboratoire. Les produits DURAN™ SUPER DUTY ont un bord renforcé de forme spéciale qui améliore leur stabilité mécanique. Ceci augmente leur résistance aux chocs et réduit sensiblement le risque de casse. Les produits DURAN™ SUPER DUTY améliorent la sécurité dans le laboratoire et aident à réduire le risque de blessure. Les produits DURAN™ SUPER DUTY sont plus économiques à long terme grâce à leur durée de vie plus longue.- Résistance aux impacts, résistance mécanique et stabilité améliorées grâce à la bordure renforcée
- En raison du risque réduit de bris accidentel, le risque de blessures est minimisé et la sécurité de l'utilisateur est renforcée
- Solution économique en raison de la longue durée de vie et de l'excellente protection anticorrosion
- Le large col permet un remplissage et un nettoyage aisés
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Pour les applications exigeantes ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités liquides ; note d’application : Pour éviter les ruptures dues à la contrainte thermique, un chauffage uniforme et lent des produits SUPER DUTY est recommandé | |
10/boîte | |
Autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Fiole Erlenmeyer, à col large, avec bord renforcé