Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Béchers , forme basse, avec bec verseur, avec bord renforcé
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Description
La vie peut être difficile pour la verrerie de laboratoire, comme les béchers, les flacons et les bouteilles. La manipulation rugueuse et les procédés de laboratoire, comme le lavage automatisé, peuvent causer des dommages et des ruptures. Les produits DURAN™ SUPER DUTY ont été spécialement développés pour mieux faire face à la vie en laboratoire. Les produits DURAN™ SUPER DUTY se caractérisent par une résistance mécanique plus élevée obtenue en renforçant le rebord. En raison de cette modification, la résistance à l’impact est améliorée et le risque de casse accidentelle est considérablement réduit. Les produits DURAN™ SUPER DUTY augmentent la sécurité en laboratoire et contribuent à minimiser les risques de blessures. L’espérance de vie plus longue des produits SUPER DUTY signifie qu’ils sont plus économiques à utiliser à long terme.
- Résistance à l’impact supérieure, résistance mécanique et stabilité obtenues grâce au rebord renforcé
- Grâce à la réduction du risque de casse accidentelle, le risque de blessures est minimisé et la sécurité de l’utilisateur est accrue
- Économique grâce à une durée de vie plus longue et à une protection anticorrosion exceptionnelle
- Bec verseur pour un verseur propre
- Échelle blanche facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 80 mm |
Capacité (métrique) | 400 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
À utiliser avec (application) | Pour les applications exigeantes ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides ; note d’application : Pour éviter les ruptures dues à la contrainte thermique, un chauffage uniforme et lent des produits SUPER DUTY est recommandé |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Autoclavables |