Learn More
DWK Life Sciences Bouchon DURAN™, caoutchouc bromobutyle, bouchon droit, pour flacons de laboratoire GL 25 et GL 45
La fermeture DURAN™ en caoutchouc de bromobutyle fournit un joint étanche au gaz pour tous les flacons de laboratoire GL 45.
Marque:  DWK Life Sciences 292061301
Code produit. 16404954
  • 21.80€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le bouchon en caoutchouc bromobutyle DURAN™ sert de joint étanche aux gaz pour tous les flacons de laboratoire GL 25 et GL 45. Le caoutchouc bromobutyle est essentiellement imperméable à la plupart des gaz et fournit un environnement contrôlé à l’intérieur de la bouteille en verre pour les matériaux sensibles à l’oxygène. Utile pour maintenir les conditions de culture anaérobie. Le caoutchouc butyle permet des perforations multiples et un accès facile au contenu grâce à une seringue.
  • Élastomère en caoutchouc bromobutyle (USP <381> / EP 3.2.9 Bouchon de type I pour tests chimiques et de pénétration)
  • Le joint étanche au gaz offre un environnement contrôlé dans le flacon
  • Certificat de conformité (CoC)
  • Perforations multiples qui offrent un accès facile au contenu grâce à une seringue
  • Matériau élastique pour une étanchéité efficace et une auto-étanchéité fiable après le perçage par l’aiguille
  • Le matériau est pratiquement exempt de matières organiques susceptibles de s’infiltrer dans le milieu d’incubation
  • Forme du bouchon et propriétés du matériau optimisées pour s’adapter aux flacons DURAN™ GL 25 et GL 45
  • Large plage de températures utilisables : -50 à +121°C
  • Convient à l’autoclavage / la stérilisation à la vapeur à 121°C pendant 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
22,5 mm
10/boîte
Autoclavable
BIIR
Culture de micro-organismes anaérobies ; stockage de milieux de culture anaérobies ; recherche sur l’oxydation du méthane anaérobie (MOx) ; stockage de matériaux sensibles à l’oxygène ou à l’humidité tels que les API ; couverture d’azote ; applications nécessitant une purge du gaz ou un transfert d’échantillon via une seringue
GL 25
gris
Droit