Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt DURAN™, avec axe en PTFE, pour sorties de couvercles de dessiccateurs, de type NOVUS (joint rodé standard NS 24/29)
La vanne à axe en PTFE est utilisée pour l’étanchéité hermétique d’un dessiccateur.
Marque: DWK Life Sciences 247990401
55.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
La vanne à axe en PTFE est utilisée pour l’étanchéité hermétique d’un dessiccateur. À cette fin, le robinet de l’axe est connecté au joint rodé standard du couvercle du dessiccateur. L’ouverture ponctuelle de très petite taille dans la partie inférieure de la vanne à axe permet un flux de gaz ou d’air lent lorsque la vanne est ouverte, réduisant ainsi la forte turbulence du dessiccateur.
- La grande ouverture de broyage de la vanne à axe permet un flux de gaz ou d’air rapide
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
- Pour les sorties de couvercles de dessiccateurs de type NOVUS (joint rodé standard NS 24/29)
Spécification
8 mm | |
Verre borosilicaté 3.3, PTFE | |
Arrêt ou dérivation et dosage des gaz et des vapeurs ; fermeture des dessiccateurs |