Learn More
DWK Life Sciences Col standard DURAN™, rodé en losange
Code produit. p-7189409 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15951601
Marque: DWK Life Sciences 286532806
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un raccordement rigide et autonome comme alternative économique.
Le joint rodé conique du manchon et du noyau est un joint rigide et autonome. Les manchons DURAN™ DG ne sont pas rodés conformément à la norme DIN 12249 et représentent une alternative économique aux manchons DURAN™. En principe, les joints rodés doivent être fabriqués à l’aide de graisse au sol ou de manchons en PTFE. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
  • Coupe en losange (qualité de coupe plus grossière, profondeur plus rugueuse)
  • Alternative économique aux manchons DURAN™ (non conforme à la norme DIN)
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50/boîte
Description de l’article À utiliser dans la plage de vide élevée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre
Taille du joint 17 mm
Épaisseur (métrique) de paroi 1,8 mm