Learn More
DWK Life Sciences Cône standard DURAN™, rodé en losange
Code produit. p-7189258 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15884558
Marque: DWK Life Sciences 286154208
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une connexion rigide et autonome avec des exigences plus basses.
Le joint rodé conique du manchon et du noyau est un joint rigide et autonome. Les noyaux DURAN™ DG ne sont pas rodés conformément à la norme DIN 12249 et représentent une alternative économique aux noyaux DURAN™. Les joints rodés avec de la graisse au sol ou des manchons en PTFE doivent toujours être utilisés. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
  • Coupe en losange (qualité de coupe plus grossière, profondeur plus rugueuse)
  • Alternative économique aux noyaux DURAN™ (non conforme à la norme DIN)
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50/boîte
Description de l’article Installation dans des appareils et dispositifs en verre
Taille du joint 13 mm
Épaisseur (métrique) de paroi 1,5 mm