Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré DURAN™, type Breed-Demeter
Click to view available options
180 ml
Description
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine et traite des microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus) ainsi que de leurs habitats et conditions. Pour cela, il est essentiel de cultiver des souches bactériennes ou des micro-organismes et d’observer leur croissance. Le flacon carré selon Breed-Demeter convient à la détermination des bactéries sporulantes dans le lait (méthode de comptage des germes ou de comptage des bactéries). En raison de la forme de la bouteille, les germes peuvent être observés directement dans le flacon au moyen d’un microscope (aucune extraction de germe n’est nécessaire).
- Le bord perlé permet un versement précis
- Les surfaces plates opposées permettent la microscopie avec/dans le flacon
Spécification
Diamètre (métrique) | 48 mm |
Capacité (métrique) | 180 ml |
À utiliser avec (application) | Détermination de la bactérie sporulante dans le lait ; préparation de milieux et de cultures ; microscopie ; préparation de cultures ; culture de liquides |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/boîte |
Autoclavable | Autoclavables |