Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes de pulvérisateurs Duran™
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
12 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 mL |
| Matériau | Verre Duran |
| Quantité | 1/Paquet |
| Type | Tête de pulvérisateur |
| Joint conique standard | NS 14/23 |