Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes de pulvérisateurs Duran™
Code produit. 11516914
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
12 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11516914
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05471205
Il en reste null
Spécification
Capacité (métrique) 12 mL
Matériau Verre Duran
Quantité 1/Paquet
Type Tête de pulvérisateur
Joint conique standard NS 19/26