Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joints sphériques, coupelle, polie
Pour des joints flexibles sans graisse.
Marque:  DWK Life Sciences 286324604
Code produit. 15874658
  • 182.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La version non poncée du joint rodé sphérique DURAN™ ne scelle que la bague d’étanchéité. Les 2 versions des bagues d’étanchéité sont essentiellement disponibles : - Anneaux en silicone revêtus de FEP - Anneaux d’étanchéité VITON La taille nominale est composée du diamètre nominal du joint rodé sphérique et, le cas échéant, de la largeur transparente du diamètre du tuyau. Cette variante permet également des connexions flexibles, celles-ci sont dans la plage d’angle de 10-15°.
  • Des connexions flexibles allant jusqu’à 15° peuvent être réalisées selon la taille de la coupe (angle ≥ serrage réduit)
  • Fonctionnement sans graisse possible
  • Un joint étanche est rendu possible grâce à l’utilisation d’une bague d’étanchéité supplémentaire.
  • La taille nominale décrit le diamètre nominal du joint rodé sphérique.
  • Non autonome
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Pour la production de connexions flexibles sans graisse (alignement possible à 360°) ; installation dans des appareils et des dispositifs en verre
18 mm
2,5 mm