Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis pour mélangeur de rechange DURAN™ GLS 80™ uniquement
Code produit. 10083534 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
GLS 80
Code produit. 10083534
Marque: DWK Life Sciences 1200385
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de réacteur à base de flacons de laboratoire GLS 80™ facile à utiliser avec des connecteurs de tubulure pour une utilisation avec des agitateurs magnétiques.
Le réacteur à agitation DURAN™ est idéal pour la gamme la plus large possible de procédés de mélanges dans les laboratoires, c’est-à-dire le mélange de liquides ou de solides de dissolution. Les connexions disponibles vous permettent d’introduire d’autres milieux dans le flacon ou d’enlever des milieux pendant le mélange. Les connexions (2 x GL 14 et 2 x GL 18) fournies permettent l’ajout ou le retrait de milieux du flacon pendant le processus de mélange. L’unité peut être autoclavée dans son intégralité et convient donc aux applications biologiques. En utilisant les composants du système de connexion GLS 80™, un flacon de culture supplémentaire (diamètre extérieur de la tubulure : 1,6 à 12,0 mm) peut être connecté ou un égaliseur de pression stérile peut être fixé. L’entraînement de l’agitateur peut être fourni par un agitateur magnétique commercial standard. L’arbre pour agitateur variable peut être utilisé dans les flacons en verre de laboratoire DURAN™ GLS 80™ (1000 ml et 2000 ml) et permet notamment un mélange amélioré par rapport aux barreaux d’agitation magnétiques standard. L’agitateur est interchangeable et peut être utilisé à 500 tr/min possible
  • L’arbre pour agitateur variable peut être réglé à la position optimale dans des flacons DURAN™ GL 45 de 500, 1000 ou 2000 ml
  • La tubulure semi-rigide avec des alésages de 1,6 mm à 6,0 mm peut être utilisée pour ajouter ou retirer du liquide ou du gaz
  • Les connexions (2 x GL 14 et 2 x GL 18) fournies permettent l’ajout ou le retrait de milieux du flacon pendant le processus de mélange.
  • Entraînement avec agitateurs magnétiques standard jusqu’à 500 tr/min qui permet un mélange amélioré par rapport aux barreaux d’agitation
  • Entièrement compatible avec les composants éprouvés des systèmes de connexion DURAN™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon à vis de rechange pour réacteur à agitation GLS 80, PP, bleu / gris
À utiliser avec (application) Simple, à faible coût, bioréacteur ; réacteur à agitation simple à débit continu ; mélange de liquides ; photo-bioréacteur
Matériau Polypropylène, PTFE, PEEK, acier inox, PTFE, PEEK, Stainless Steel
Quantité 1 de chaque
Filetage (métrique) GLS 80
Finition de col 20 mm