Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ampoule à décanter, forme boule, exécution lourde
L’entonnoir de séparation permet de séparer les liquides immiscibles (extraction liquide-liquide).
Marque: DWK Life Sciences 242913608
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Un entonnoir de séparation possède la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidage à son extrémité. L’entonnoir de séparation sert à l’extraction liquide-liquide de deux liquides non miscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour des processus de nettoyage. Le liquide le plus dense s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être évacué via le robinet de vidage. La graduation imprimée permet une détermination exacte du volume.
- Sphérique
- Avec robinet d’arrêt rodé standard et bouchon rodé standard
- Version usage intensif
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Especificaciones
90 mm | |
Boro 3.3 | |
Séparation de phase ; extraction liquide-liquide |
250 ml | |
Autoclavables | |
1 de chaque |