Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ampoule à décanter, forme conique, avec clé en PTFE
L’entonnoir de séparation permet de séparer les liquides immiscibles (extraction liquide-liquide).
99.40€ - 153.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, PTFE, PP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (application) | Séparation de phase ; extraction liquide-liquide ; mesure des quantités de liquide |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10580773
|
DWK Life Sciences
1064805 |
100 ml |
99.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10426332
|
DWK Life Sciences
1064807 |
500 ml |
141.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10243512
|
DWK Life Sciences
1064809 |
1000 ml |
153.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10658013
|
DWK Life Sciences
1064806 |
250 ml |
111.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Un entonnoir à décanter a la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidange à l’extrémité. L’entonnoir de séparation est utilisé pour l’extraction liquide-liquide de deux liquides immiscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour le nettoyage. Le liquide avec une densité supérieure s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être vidangé via le robinet de vidange. L’échelle imprimée permet une détermination exacte du volume.
- Forme conique
- Avec clé en PTFE
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Boro 3.3, PTFE, PP | |
Autoclavables | |
Séparation de phase ; extraction liquide-liquide ; mesure des quantités de liquide | |
1 de chaque |