Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis avec opercule DURAN™ pour connexion de tubulure, bleu, GL 14, renforcé de verre, PP (accessoires GL 45 bouchon de connexion à vis)
Click to view available options
Bleu
Descripción
Système de bouchons de connexion GL 45 modulaire flexible compatible avec quatre diamètres de tubulure rigides ou semi-rigides différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm). Les bouchons sont disponibles avec 2 ou 3 ports filetés GL 14. Les différents inserts de taille forment un joint étanche autour de la tubulure de passage. L’égalisation de la pression stérile est possible grâce à l’utilisation d’un filtre à seringue de 0,2 micron. Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis rouge GL 14.
- Il est possible d’utiliser des tubulures rigides ou semi-rigides de différents diamètres en associant un bouchon GL 14 ouvert bleu avec un des inserts
- Disponibles avec 2 ou 3 ports filetés
- Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être utilisés en changeant les inserts
- En appliquant une pression positive ou négative, le liquide peut être pompé hors ou dans le flacon via le bouchon à vis
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
- Entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalent
Accessoires appropriés :
- 1129750
- 1129751
- 1129815
- 1129816
- 1129817
- 1129818
Especificaciones
Especificaciones
Description | Capuchon à visser GL 14, PP, pour raccord de tube |
À utiliser avec (application) | Transvasage de fluides; Introduction de solvants dans un équipement HPLC; Introduction de réactifs dans des instruments; Fourniture de réactifs aux instruments; Alimentation des bioréacteurs |
Matériau | PP, PTFE, silicone, PTFE, Silicone |
Quantité | 2/Bte |
Filetage (métrique) | GL 14 |
Autoclavable | Autoclavable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido