Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond, avec joint rodé standard
Les ballons ronds sont utilisés pour des réactions de toutes sortes, p. ex. à l'aide de chaleur pendant la distillation ou l'extraction, en tant que flacons de réception, pour la congélation ou dans des appareils à vide.
Marque: DWK Life Sciences 241704707
325.44 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
En raison de leurs possibilités d’application polyvalentes, les flacons à fond rond sont largement utilisés dans les environnements de laboratoire. Les flacons ronds et les milieux qu’ils contiennent peuvent être chauffés, par exemple par des hottes chauffantes ou des bains liquides, ou refroidis par un bain froid. Cependant, le réchauffement ou le refroidissement sélectif doivent être évités. En raison de leur forme, les flacons à fond rond conviennent également aux applications sous vide. Cependant, il faut veiller à ce que la surface en verre soit exempte de défauts (pas d’arrêts, de rayures profondes, etc.). Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés, tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, etc.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Impression blanche thermique très résistante
- La géométrie permet un chauffage très uniforme
- Fermeture possible avec un bouchon en verre et en plastique
Spécification
105 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
NS 45/40 |
500 ml | |
Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; évaporation des liquides ; convient pour le montage sur des trépieds ; séchage des matériaux ; volumes 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1 000 ml (NS 45/40) et 2 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO | |
Format non DIN / ISO | |
Oui |