Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de forme cylindrique, pour culture de cellules, avec filetage DIN, GL 45
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
3500 mL
Description
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine et traite des microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus) ainsi que de leurs habitats et conditions. Les flacons rotatifs sont placés horizontalement sur un système de triporteur et utilisés pour la production de masse cellulaire et virale. Les flacons rotatifs ont la plus grande zone de croissance horizontale et périphérique possible. Ils ont une excellente clarté optique.
- La taille du flacon permet la production de masse cellulaire et virale
- Avec filetage DIN et bouchon à vis avec revêtement à bouchon TPE en PP pour une bonne étanchéité
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 mL |
À utiliser avec (application) | Production cellulaire et virale de masse ; préparation et culture de milieux ; préparation de cultures ; culture de liquides ; stockage et transport des cultures de liquides |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 2/Bte |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 110 mm |