Learn More
DWK Life Sciences Pièces de rechange DURAN™ pour bouchon à vis HPLC GL 45
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Joints obturateurs en silicone 3,2 mm
Description
Le flacon HPLC DURAN™ est un système prêt à l’emploi. Il comprend un flacon spécial résistant à la pression et au vide et un bouchon à vis avec 4 orifices. Cela permet de desservir 3 stations en même temps à partir d’un seul récipient. En parallèle, une égalisation de pression stérile peut être installée sur la quatrième sortie.
- Raccordement de différents diamètres de tuyau (1,6 et 3,2 mm)
- Les orifices non utilisés peuvent être scellés avec des joints d’obturation en silicone
- Ensembles d’égalisation de pression stériles en option (filtre à membrane de 0,2 μm)
- Le système complet comprend : Flacon de laboratoire à pression Duran™ Pressure Plus avec bouchon à vis à 4 orifices (PP) ; quatre connecteurs à vis (noir, filetage M8) et joints en silicone disponibles
- Les ports inutilisés peuvent être rendus étanches avec un bouchon à vis vierge GL 18
- Entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalents
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Non toxique
Spécification
Spécification
Description | Pièces de rechange pour bouchon à vis HPLC (inclut des bouchons M8 et joints obturateurs en silicone 1,6 et 3,2 mm) |
À utiliser avec (application) | Flacon résistant à la pression et au vide pour applications HPLC ; transfert sûr de milieux liquides dans un système clos et stérile ; approvisionnement en solvants aux équipements HPLC |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène, silicone |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylene with Silicone Seal |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Pièces de rechange DURAN™ pour bouchon à vis HPLC GL 45 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu