Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon à col large à col étroit, Brun, USP <660> et USP <671> (transmission spectrale)
Code produit. 11766858
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Flacons de réactif classiques en verre brun, à col étroit et obturateur en verre.
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 ambré DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique étroit et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col étroit est adapté aux liquides et l’angle des épaulements permet de verser le contenu en douceur. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Le verre ambré garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille.
  • Protection UV USP/EP jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
  • La couleur ambre n’est appliquée qu’à l’extérieur. Les surfaces intérieures ont donc les propriétés du verre de type 1 transparent DURAN™ standard
  • Couleur ambrée offrant une grande durabilité et une grande résistance chimique
  • Tous les composants en verre sont par conséquent adaptés au stockage de matériaux agressifs
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Description Col avec joint rodé standard et bouchon à tête plate en verre
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs et de produits chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides, poudres et granulés hygroscopiques ; stockage de réactifs et de produits chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 107 mm