Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser DURAN™ PURE Premium
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bouchons à vis en plastique de haute qualité, filetage GL 25 / GL 45, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les bouchons à vis DURAN™ PURE Premium sont fabriqués dans des salles blanches et fabriqués à partir de PFA avec un joint en silicone revêtu de PTFE hautement inerte. Conçus pour être utilisés avec les flacons DURAN™ PURE GL 25 / GL 45. Les bouchons à vis sont compatibles avec l’autoclavage et d’autres méthodes de stérilisation courantes. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les bouchons à vis DURAN™ PURE Premium sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
- Grande propreté due à la fabrication dans des salles blanches
- Livraison par lot unique
- Certificat d’analyse (CoA)
- Inspection visuelle et dimensionnelle
- Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- Rapport des extracteurs disponible
- de type II
- Matériaux de qualité pharmaceutique USP <88> de classe VI
Spécification
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques, stockage et transport d’API, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux |
Matériau | PFA, PTFE, silicone, PTFE, Silicone |
Quantité | 5/Bte |
Filetage (métrique) | GL 25 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 32 mm |