Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ PURE, ambré, avec filetage DIN
Une gamme de flacons de haute qualité avec protection légère et bouchons, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
Marque: DWK Life Sciences 818065408
778.26 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I, GL 25 / GL 45, coloration ambrée, de 25 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. La coloration ambrée très uniforme, durable et résistante aux produits chimiques grâce à l’utilisation d’une technologie innovante offre une protection pour les composés sensibles à la lumière. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
- Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
- Livraison par lot unique
- Certificat d’analyse (CoA)
- Inspection visuelle à 100 %
- Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
- Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- de type II
Spécification
1000 mL | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
GL 45 | |
101 mm |
Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques photosensibles, stockage et transport d’API sensibles à la lumière, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux | |
10/Bte | |
Autoclavable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10175592 | Certificat d’analyse | 04/12/2024 | 818065408 |
10175592 | Certificat d’analyse | 25/11/2024 | 818065408 |
10171314 | Certificat d’analyse | 09/07/2024 | 818065408 |
10168035 | Certificat d’analyse | 09/04/2024 | 818065408 |
10164198 | Certificat d’analyse | 18/03/2024 | 818065408 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
12Minutes
49Secondes
59 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
60Heures
12Minutes
49Secondes
59Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%