Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Protect, Clair, avec filetage DIN 168-1, à gainage synthétique, gradué
Flacons de laboratoire en verre multifonction avec revêtement protecteur de sécurité.
237.00€ - 931.00€
Spécification
Revêtement | Plastique |
---|---|
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
Comprend | Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11649828
|
DWK Life Sciences
218057357 |
5000 ml |
467.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11699898
|
DWK Life Sciences
218052959 |
150 mL | N/A | ||||||
11639908
|
DWK Life Sciences
218055159 |
750 mL | N/A | ||||||
11639828
|
DWK Life Sciences
218056952 |
3500 mL | N/A | ||||||
11649908
|
DWK Life Sciences
218055459 |
1000 mL | N/A | ||||||
11659908
|
DWK Life Sciences
218056352 |
2000 mL | N/A | ||||||
11679898
|
DWK Life Sciences
218052453 |
100 mL | N/A | ||||||
11609908
|
DWK Life Sciences
218053655 |
250 mL | N/A | ||||||
11619908
|
DWK Life Sciences
218054454 |
500 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Les flacons de laboratoire GL d'origine DURAN™ sont devenus la référence absolue des flacons de laboratoire multifonction depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ brun de haute pureté USP/EP de type I, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux produits chimiques. Une combinaison de matériaux à haute performance avec une conception robuste conforme à ISO 4796-1 assure une longue durée de vie. L'ajout d'une couche externe brune flambée garantit que le contenu photosensible est protégé des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultraviolette est conforme aux normes USP/EP internationales et prolonge la durée de vie du flacon. Les flacons bruns sont dotés d'une graduation du volume facile à lire et d'un champ d'étiquetage en émail blanc permanent. Code de traçage permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots. Les flacons bruns d'origine DURAN™ sont livrés avec ou sans le capuchon en polypropylène bleu emblématique et une bague de déversement sans perte de gouttes à utiliser jusqu'à 140 °C. Tous les composants sont intégralement autoclavables à 121 ou 134 °C.- Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 380 nm grâce à la coloration extérieure
- L'application de la coloration brune uniquement sur la face extérieure garantit des propriétés de verre DURAN™ inchangées à l'intérieur du flacon
- Coloration brune présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique
- Tailles 10 et 25 ml avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue)
- Filetage GL normalisé et systèmes de raccords correspondants pour fermeture particulièrement étanche et déversement simple et propre
- Complet avec capuchon à visser bleu (PP, joint à lèvre intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spezifikation
Plastique | |
Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) | |
GL 45 |
Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides | |
Verre borosilicaté (3.3), polypropylène | |
Non autoclavable |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts