Learn More
DWK Life Sciences™ Flacon de laboratoire DURAN™ protect+, transparent, en plastique avec revêtement de sécurité, avec filetage DIN 168-1, gradué
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Description
Depuis leur introduction en 1972, les flacons DURAN™ GL ISO sont devenus la référence en matière de flacons de laboratoire multifonctionnels. La version à revêtement de sécurité protect+ de ces flacons combine le meilleur des deux mondes : un verre borosilicate 3.3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l'intérieur et une couche protectrice en plastique de sécurité à l'extérieur. Les flacons sont moulés en verre clair de haute pureté ou en verre clair ambré à l'extérieur, puis recouverts d'une couche de polyamide PA 12 translucide afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.
La combinaison de matériaux de haute performance et d'une conception robuste assure une durée d'utilisation rentable. Les bouteilles sont dotées d'une échelle de volume graduée facile à lire. Un code de traçabilité est imprimé sur chaque bouteille pour assurer la traçabilité du lot de fabrication. Les versions ambrées des flacons en verre DURAN™ garantissent que les contenus sensibles à la lumière sont protégés des effets de la photodégradation. La protection contre les rayons ultraviolets est conforme aux normes internationales USP/EP. Tous les flacons revêtus de protect+ sont fournis avec des couvercles de protection emboîtables pour protéger l'intérieur des flacons contre la contamination pendant la distribution. Les bouchons à vis et les anneaux d'écoulement assortis peuvent être commandés séparément. Disponibles dans une large gamme de contenances nominales allant de 25 ml à 5 litres, et de cols allant de GL 25 à GLS 80™ à large ouverture.
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté DURAN™ revêtu de polyamide 3.3. DURAN™ est un verre neutre, classé comme verre de type I selon USP , EP (3.2.1) et JP , et répond aux exigences de l'ASTM E438, Type I, Classe A.
- Réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse
- The external polymer coating provides scratch, leak* and splinter* protection (* only applies to bottles 2000 ml and less)
- Le revêtement de sécurité en polyamide 12 présente une résistance chimique élevée.
- Le revêtement protecteur assure une meilleure prise en main
- Le revêtement est certifié en salle blanche Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™ (appareil testé)
- Matériau de revêtement sûr certifié FDA et EU pour le contact alimentaire
- Stockage et expédition en toute sécurité des poudres d'ingrédients pharmaceutiques actifs à haut pouvoir d'action (HPAPI) en vrac
- Fourni avec un couvercle anti-poussière à emboîter
- Le procédé de revêtement n'utilise pas de composés organiques volatils (COV) ni d'isocyanates.
Spécification
Capacité (métrique) | 25 mL |
Capacité (impériale) | 0.85 oz. |
Couleur | Clair |
À utiliser avec (application) | Préparation des milieux et des réactifs, Stockage et expédition en toute sécurité des principes pharmaceutiques actifs de haute activité (HPAPI) en vrac, Récipient de collecte d'échantillons ou de récoltes, Récipient de culture, Stockage des milieux et des réactifs, Transport et expédition, Réservoir de manipulation des liquides |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10 Bottles |
Stérilité | Non-sterile |
Poids (métrique) | 0.051 kg |
Filetage (métrique) | GL 25 |
Certifications/Conformité | CoC |
Afficher plus |