Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capuchon à visser Premium, en PFA, avec joint en silicone revêtu de PTFE
Description
Grâce à ses matériaux hautement résistants, le bouchon Premium est parfaitement adapté à une utilisation dans des procédés qui sont chimiquement et thermiquement exigeants. En raison de sa haute résistance à la température, ce produit convient parfaitement aux procédés exigeants, tels que la stérilisation à l’air chaud, à la chaleur sèche et à la dépyrogénation à 200°C. Les matériaux utilisés répondent aux exigences FDA/USP/EP et JP. Par conséquent, le bouchon premium convient particulièrement à l’industrie pharmaceutique. Grâce au revêtement en silicone revêtu de PTFE, le bouchon premium fournit un joint fiable et étanche. Il est donc idéal pour le stockage et le transport à long terme de produits sensibles. La bague anti-goutte en PFA correspondante permet un versement sans gouttes et est disponible séparément. Des revêtements en silicone revêtus de PTFE de rechange sont disponibles (silicone catalysée par le platine)
- Polymère de haute pureté sans colorant
- Matériaux de qualité pharmaceutique USP de classe VI
- Le bouchon en fluoropolymère offre une résistance aux températures élevées
- Le bouchon en fluoropolymère offre une excellente résistance aux produits chimiques
- Haute étanchéité grâce au joint de revêtement en silicone revêtu de PTFE
- Entièrement compatible avec les filetages GL 25 ou 45 et donc très polyvalent
- La bague anti-goutte en PFA correspondant permet un versement sans goutte et les revêtements de bouchon en silicone revêtus de PTFE de rechange (silicone durci au platine) sont disponibles séparément
Spécification
Spécification
Description | Revêtement de bouchon de rechange |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; bouchon de réservoir pour distribution aux instruments de laboratoire ; assemblages de ports pour flacons d’agitation et récipients de culture cellulaire ; évent de port simple pour l’autoclavage des milieux dans de grands flacons ; transport et expédition |
Matériau | PFA, PTFE, silicone, PTFE, Silicone |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 25 |
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (métrique) | 23,5 mm |