Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon Premium, avec filetage DIN 168-1, GL 45, gradué, avec capuchon à visser
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ Premium GL 45 sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type I USP/EP, de haute pureté, transparent, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Les flacons de qualité premium sont parfaitement adaptés aux applications à haute température. Le flacon en verre possède une résistance aux chocs thermiques certifiée avec un différentiel de 160°C. Il comporte un bouchon à vis et une bague anti-goutte en fluoropolymère (PFA) pouvant être utilisés jusqu’à 200°C. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée double pour le volume de remplissage et d’une échelle inverse pour le versement. Le champ de marquage et le code de reconstitution pour la traçabilité des lots de fabrication sont imprimés en émail blanc permanent.
- Des marques de graduation supplémentaires et une échelle opposée (précise à ± 5 %) simplifient la lecture du niveau de remplissage ainsi que la quantité retirée
- Produit sans colorant
- Étanchéité fiable grâce au revêtement en PTFE du bouchon
- Résistance aux chocs thermiques de 160 K testée TÜV
- Complet avec bague anti-goutte et bouchon en PFA
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et réactifs ; préparation de milieux et réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipient de culture ; stockage et transport de milieux et réactifs ; expédition |
Comprend | Avec un bouchon à vis premium et une bague anti-goutte |
Matériau | Verre borosilicaté 3.3, PFA/PFA, couche en PTFE/silicone |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau du bouchon | PFA/PFA, PTFE/Silicone Layer |
Diamètre (métrique) | 101 mm |