Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir à poudre, à tige courte, et large
Un entonnoir à poudre permet un transvasage propre de solides et de poudres.
Marque: DWK Life Sciences 213543804
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
- À tige courte et large
- Le grand diamètre de tige est adapté au transfert de solides
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
70 mm | |
Autoclavables | |
10/boîte |
Boro 3.3 | |
Transfert de substances en poudre et de matériaux granulés ; le déversement de substances est empêché ; transfert |