Learn More
DWK Life Sciences Bécher Philips DURAN™, avec bec verseur
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle. Le bécher Philipps diffère du bécher cylindrique par sa forme légèrement conique. Grâce à sa forme, le bécher Philipps est principalement utilisé pour les liquides visqueux.
- Bec verseur pour un verseur propre
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 59 mm |
Capacité (métrique) | 150 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
À utiliser avec (application) | Filtrage ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |