Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Original GL 45, complet avec fermeture spéciale haute température, Clair, avec filetage DIN 168-1, gradué
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 DURAN™ de type I USP/EP transparent haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons de laboratoire DURAN Original GL 45 sont disponibles avec un bouchon à vis résistant aux températures élevées et une bague anti-goutte. Les bouchons filetés GL 45 en polybutylène téréphtalate (PBT) rouge comportent un revêtement en silicone recouvert de PTFE et une bague anti-goutte en ETFE. Ils offrent une meilleure résistance thermique et chimique que les composants en polypropylène équivalents. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C. Ils conviennent à la stérilisation par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Les composants sont tous entièrement conformes aux réglementations internationales en matière de contact alimentaire telles que la norme UE 10/2011.
- Fourni avec un bouchon fileté GL 45 en polybutylène téréphtalate (PBT) rouge doté d’un revêtement en silicone recouvert de PTFE et d’une bague anti-goutte en ETFE pour un versement sans goutte.
- Fournis avec bouchons à vis PBT résistant aux températures élevées et bagues anti-goutte ETFE.
- Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent.
- Code de reconstitution permanent sur chaque flacon pour une traçabilité complète des lots de fabrication.
- Convient au stockage à long terme
- Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Tous les composants sont adaptés à la stérilisation par chaleur sèche jusqu’à 180°C.
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
À utiliser avec (application) | Convient pour la stérilisation par chaleur sèche ; autoclavage de milieux liquides ; stockage de réactifs corrosifs ; échantillonnage ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition |
Comprend | Avec bouchon à vis en PBT résistant aux températures élevées et bague anti-goutte ETFE |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), PBT, ETFE |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau du bouchon | PBT with ETFE Pouring Ring |
Diamètre (métrique) | 56 mm |