Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cuve à préparation, avec plaque couvercle en verre, rodée
Code produit. 10029850
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Les bocaux d'exposition sont utilisés pour conserver des produits. Les grandes surfaces en verre permettent de bien voir le contenu à travers le verre.
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres et bocaux d’exposition sont utilisés pour stocker des matériaux et sont souvent utilisés dans les expositions. Les objets exposés peuvent y être conservés et ensuite être vus sans qu’il soit nécessaire de les toucher.
  • Le broyage précis de la plaque de verre et du récipient de base permet d’obtenir un joint très étanche
  • Plaque de surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 250 x 250 x 140 mm
À utiliser avec (application) Exposition d’échantillons ; stockage
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1 de chaque