Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eprouvette bouchée, à pied hexagonal, classe B, graduation blanche, avec traits de graduation, avec rodage normalisé et bouchon à tête octagonale en polyéthylène
Les éprouvettes bouchées DURAN™ servent à diluer des solutions et à mélanger plusieurs composants selon un rapport de mélange prédéfini.
Marque: DWK Life Sciences 216180801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné. Les éprouvettes de mélange de la classe B sont dotées d’une graduation de ligne et d’une échelle blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
- Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
- Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
- Fournies avec bouchon en polyéthylène ocotgonal
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
Spécification
±0,2 ml | |
10 ml | |
Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
Oui |
Boro 3.3, polyéthylène | |
14 mm | |
2/boîte | |
250°C |