Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eprouvette bouchée, à pied hexagonal, classe B, graduation blanche, avec traits de graduation, avec rodage normalisé et bouchon à tête octagonale en polyéthylène
Les éprouvettes bouchées DURAN™ servent à diluer des solutions et à mélanger plusieurs composants selon un rapport de mélange prédéfini.
Marque:  DWK Life Sciences 216184409
Code produit. 15221779
  • 143.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné. Les éprouvettes de mélange de la classe B sont dotées d’une graduation de ligne et d’une échelle blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
  • Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
  • Fournies avec bouchon en polyéthylène ocotgonal
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±5 ml
500 ml
Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Autoclavables
Boro 3.3, polyéthylène
53 mm
2/boîte
250°C