Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à col moyen Duran™
Fabriqués en verre Duran™. Les flacons à fond rond à col moyen Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ comprennent un joint rodé conique.
12.77€ - 633.88€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4797 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
Type de goulot | Taille moyenne |
Forme du fond | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10483861
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002970 |
1000 ml | 131 mm | NS 29/32 |
228.63€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15360895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03001413 |
10 ml | 31 mm | NS 14/23 |
109.18€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11737425
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002937 |
100 ml | 64 mm | NS 29/32 |
298.92€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10211551
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002949 |
250 ml | 85 mm | NS 29/32 |
633.88€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15370885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03001422 |
25 ml | 45 mm | NS 14/23 |
145.22€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11915956
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002958 |
500 ml | 105 mm | NS 29/32 |
357.22€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10710992
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03001428 |
50 ml | 51 mm | NS 14/23 |
91.64€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10508851
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002928 |
50 ml | 51 mm | NS 29/32 |
12.77€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10220831
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002958 |
500 ml | 105 mm | NS 29/32 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Fabriqués en verre Duran™
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4797
- Comprend un joint rodé conique
Spécification
DIN EN ISO 4797 | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
Taille moyenne | |
Rond |