Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eprouvette graduée, à pied hexagonal, classe A, graduation bleue, graduations principales circulaires, avec certificat de lot et certificat de conformité
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de contenir et de mesurer diverses quantités de liquides.
Marque: DWK Life Sciences 213901406
28.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.15300kg
Description
Les éprouvettes de mesure DURAN™ permettent de maintenir des quantités variables de liquides. Disponibles en deux classes de précision différentes : classe A avec graduation des points principaux de l’anneau et classe B avec graduation de la ligne. Pour une différenciation supplémentaire, les éprouvettes de mesure avec précision de classe A ont une graduation bleue alors que les éprouvettes de mesure de classe B ont une graduation blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO. Ainsi, la concentration souhaitée peut être créée avec précision. Les éprouvettes de mesure avec un numéro de lot et une précision de classe A sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart-type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux numéros suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
- Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
- Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
- Impression bleue thermique très résistante
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Avec graduations circulaires
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe A.
Spécification
±0,25 ml | |
21 mm | |
Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
Oui |
Verre borosilicaté (3.3) | |
25 ml | |
2/boîte | |
250°C |