Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire, carré, avec filetage DIN 168-1, gradué
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons de laboratoire carrés DURAN™ ont une forme compacte qui offre l’avantage d’un emballage étroit et efficace. Jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds traditionnels Idéal pour l’expédition et le stockage de matériaux à forte demande. Pour l’approvisionnement en réactifs aux instruments où l’espace sur la paillasse est limité. Les flacons sont moulés à partir de verre borosilicaté DURAN™ de type I USP/EP de haute pureté, transparent, 3.3, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de reconstitution permanent sur chaque flacon pour une traçabilité des lots de fabrication. Les flacons carrés DURAN™ sont fournis complets avec un bouchon en polypropylène bleu iconique et une bague antigoutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Manipulation ergonomique, stabilité élevée et bonne empilabilité grâce à la forme angulaire
- Permet d’économiser de l’espace et des coûts dans les autoclaves, les chambres de séchage, les étuves, le stockage ou les laveurs
- Système standardisé de filetage GL et de bouchon correspondant pour une fermeture particulièrement étanche et un déversement simple et propre
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
À utiliser avec (application) | Réservoir de manipulation des liquides pour instruments ; transport et expédition ; prélèvement d’échantillons ; stockage de milieux et réactifs ; archivage d’échantillons ; préparation de milieux et réactifs ; récipient de culture |
Comprend | avec capucon à visser et bague de déversement en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Diamètre (métrique) | 50 mm |