Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire, carré, avec filetage DIN 168-1, gradué
Description
Les flacons de laboratoire carrés DURAN™ ont une forme peu encombrante qui offre l’avantage d’un emballage étroit et efficace. Avec une économie d’espace allant jusqu’à 20 % par rapport aux flacons ronds traditionnels. Idéal pour l’expédition et le stockage de matériaux à forte demande. Pour l’approvisionnement en réactifs des instruments où l’espace de paillasse est de qualité supérieure. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type I USP/EP transparent haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons carrés DURAN™ sont fournis avec un bouchon en PP bleu iconique et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Manipulation ergonomique, stabilité élevée et empilable grâce à la forme angulaire
- Permet d’économiser de l’espace et des coûts dans les autoclaves, les chambres de séchage, les étuves, le stockage ou les laveurs
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
À utiliser avec (application) | Réservoir de manipulation des liquides pour instruments ; transport et expédition ; prélèvement d’échantillons ; stockage de milieux et réactifs ; archivage d’échantillons ; préparation de milieux et réactifs ; récipient de culture |
Comprend | Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 78 mm |