Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Pressure Plus+ GL 45, Brun
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les flacons DURAN™ Pressure Plus+ GL 45 constituent une option plus sûre pour les applications en laboratoire impliquant du vide ou de la pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux pressions différentielles en toute sécurité. En raison d’une géométrie modifiée, les flacons Pressure Plus+ ont une résistance à la pression garantie et offrent par conséquent une sécurité optimale tant pour l’utilisateur que pour le contenu. Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments Les flacons Pressure Plus+ sont certifiés conformes à la norme DIN EN 1595. Les flacons sont moulés à partir de verre borosilicaté de type I USP/EP ambré de haute pureté, 3,3, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Le verre ambré est conforme aux limites de protection contre la lumière UV comme spécifiées dans les révisions actuelles des normes USP et EP 3.2.1. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et imprimée sur un émail bleu distinctif. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour assurer la traçabilité des lots de fabrication.
- Résistance garantie au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bar due à une géométrie modifiée (basée sur la norme ISO 4796-1)
- Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
- La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
- Revêtement hautement résistant et longue durée de vie
- Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments
- Sécurité optimale pour les travaux sous pression ou vide
- Convient à des conditions de vide total ps = -100 kPa
- Résistance à la pression conforme à la norme DIN EN 1595
- Céramique bleue thermique hautement résistante pour le différencier du flacon de laboratoire standard
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 mL |
Couleur | Amber |
À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux photosensibles ; filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matière produisant du gaz |
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (métrique) | 70 mm |