Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire pressure plus+ Protect, avec filetage DIN 168-1, GL 45, à gainage synthétique, gradué
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons DURAN™ Pressure Plus+ GL 45 avec revêtement de protection constituent une option plus sûre pour les applications en laboratoire impliquant du vide ou de la pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux pressions différentielles en toute sécurité. En raison d’une géométrie modifiée, les flacons Pressure Plus+ ont une résistance à la pression garantie et offrent par conséquent une sécurité optimale tant pour l’utilisateur que pour le contenu. Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments Les flacons Pressure Plus+ sont certifiés conformes à la norme DIN EN 1595. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 de type I USP/EP transparent de haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Le verre est revêtu d’un revêtement en plastique PU transparent qui offre une protection pour l’utilisateur et le contenu en cas de casse. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et imprimée sur un émail bleu distinctif. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication.
- Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (*s’applique uniquement aux récipients de 5 000 ml et moins)
- Revêtement hautement résistant et longue durée de vie
- Résistance garantie au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bar due à une géométrie modifiée (basée sur la norme ISO 4796-1)
- Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments
- Sécurité optimale pour les travaux sous pression ou vide
- Convient à des conditions de vide total ps = -100 kPa
- Résistance à la pression conforme à la norme DIN EN 1595
- Céramique bleue thermique hautement résistante pour le différencier du flacon de laboratoire standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Revêtement | Polyurethane |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matières produisant du gaz |
Comprend | Sans anneau de décharge et couvercle anti-poussière |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polyuréthane |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 86 mm |