Learn More
DWK Life Sciences Arbre d’agitateur DURAN™ KPG™, interchangeable, creux
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Type:
poli
rodé
Taille du joint:
WB 10
WB 16
Conditionnement:
50 pièces
Description
Les arbres d’agitateur creux DURAN™ KPG™ sont utilisés pour un traitement ultérieur dans une grande variété d’agitateurs. Ils sont disponibles dans les qualités rodées et polies. Le manchon de roulement et l’arbre d’agitateur sont parfaitement adaptés les uns aux autres par broyage de précision.
- Creux
- Disponibles en version rodée ou polie
- Le manchon de roulement et l’arbre d’agitateur sont parfaitement adaptés les uns aux autres par broyage de précision.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50/boîte |
| Description de l’article | Agitation de solutions de réaction avec des viscosités élevées ou à des vitesses d’agitation élevées ; Pour un traitement plus approfondi de différentes formes et types d’agitateurs |
| Type | rodé |
| Taille du joint | WB 10 |